Få mere at vide
Marienfeld Superior™ Kapillærrør til mikrohæmatokrit
Artikelnummer. p-7144736
Kapacitet (metrisk):
60μ L
75μ L
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,9 til 1,0 mm
1,1-1,2 mm
Artikelnummer. 13552140
Brand: Marienfeld Superior™ 2901001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruge Marienfeld Superior™ Kapillarrør til mikrohæmatokrit til centrifugering af blodprøver
  • Fremstillet af glas af høj kvalitet
  • I overensstemmelse med DIN ISO 12 772
  • Fås med og uden heparinisering
  • Brandpolering i den farvekodede ende sikrer, at centrifuger ikke beskadiges
  • Til engangsbrug
  • 100 stykker i et hætteglas med dispenser, 10 hætteglas i en æske
  • Til in vitro-diagnostik (IVD) applikationer i henhold til IVD-direktiv 98/79/EC, med CE-mærke, anbefalet bedste-før-dato og batchnummer for omfattende information og sporbarhed
Tekniske data
Produkttype Kapillærrør
Tilsætningsstof Natriumheparin
Materiale Glas
Kapacitet (metrisk) 60μ L
Diameter (metrisk) Indvendig 0,9 til 1,0 mm
Mængde 10x100
Til brug med (applikation) Centrifugering af blodprøver
Længde (metrisk) 75 mm
Certificeringer/compliance CE-mærket (IVD)