Få mere at vide
Marienfeld Superior™ Kapillærrør til mikrohæmatokrit
Artikelnummer. 13522140
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60μ L
75μ L
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,9 til 1,0 mm
1,1-1,2 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig
13522140 75μ L 1,1-1,2 mm
13552140 60μ L 0,9 til 1,0 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13522140 Leverandør Marienfeld Superior™ Leverandørnr. 2901000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.84 DKK
    213.10 DKK / Pakke med 1000
    Spare 8.74 DKK
    3% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Bruge Marienfeld Superior™ Kapillarrør til mikrohæmatokrit til centrifugering af blodprøver
  • Fremstillet af glas af høj kvalitet
  • I overensstemmelse med DIN ISO 12 772
  • Fås med og uden heparinisering
  • Brandpolering i den farvekodede ende sikrer, at centrifuger ikke beskadiges
  • Til engangsbrug
  • 100 stykker i et hætteglas med dispenser, 10 hætteglas i en æske
  • Til in vitro-diagnostik (IVD) applikationer i henhold til IVD-direktiv 98/79/EC, med CE-mærke, anbefalet bedste-før-dato og batchnummer for omfattende information og sporbarhed
Tekniske data
Produkttype Kapillærrør
Tilsætningsstof Natriumheparin
Materiale Glas
Kapacitet (metrisk) 75μ L
Diameter (metrisk) Indvendig 1,1-1,2 mm
Mængde 10x100
Til brug med (applikation) Centrifugering af blodprøver
Længde (metrisk) 75 mm
Certificeringer/compliance CE-mærket (IVD)