Få mere at vide
Hirschmann™ Kapillarrør til smeltepunktsbestemmelse, den ene ende lukket
Længde (metrisk) rør:
60 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,80 mm
0,95 mm
1,15 mm
1,30 mm
1,55 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Kapillærrør
- Den ene ende lukket
- Fås i en lang række diametre/længder
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Smeltepunktsbestemmelsesrør, den ene ende lukket |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1,30 mm |
| Længde (metrisk) rør | 100 mm |
| Mængde | 10 x 100/Pk. |