Få mere at vide
Hirschmann™ Kapillarrør til smeltepunktsbestemmelse, den ene ende lukket
Artikelnummer. 10006854
Skift visning
Længde (metrisk) rør:
60 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,80 mm
0,95 mm
1,15 mm
1,30 mm
1,55 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) rør Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
10006854 100 mm 0,95 mm Pakke med 1000
10769191 70 mm 0,80 mm -
10673192 75 mm 0,80 mm Pakke med 1000
10033961 80 mm 0,80 mm -
10355511 90 mm 0,80 mm -
10253861 120 mm 0,80 mm -
10720233 60 mm 0,95 mm -
10223531 90 mm 0,95 mm -
10380182 120 mm 0,95 mm -
10009760 70 mm 1,15 mm -
10613202 120 mm 1,15 mm -
10029770 150 mm 1,15 mm -
10089650 70 mm 1,30 mm -
10673002 75 mm 1,30 mm -
10009750 100 mm 1,30 mm -
10161721 70 mm 1,55 mm -
10223341 75 mm 1,55 mm -
10409712 80 mm 1,55 mm -
10089730 90 mm 1,55 mm -
10233671 100 mm 1,55 mm Pakke med 1000
10059720 120 mm 1,55 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Artikelnummer. 10006854 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 9211310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    696.00 DKK
    604.34 DKK / Pakke med 1000
    Spare 91.66 DKK
    13% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende til smeltepunktsanalyse i laboratoriet
  • Kapillærrør
  • Den ene ende lukket
  • Fås i en lang række diametre/længder
Tekniske data
Produkttype Smeltepunktsbestemmelsesrør, den ene ende lukket
Diameter (metrisk) Indvendig 0,95 mm
Længde (metrisk) rør 100 mm
Mængde 10 x 100/Pk.