Få mere at vide
- Home
- Products
- Rør
- Kapillærrør
- Hirschmann™ Kapillarrør til smeltepunktsbestemmelse, den ene ende lukket
Hirschmann™ Kapillarrør til smeltepunktsbestemmelse, den ene ende lukket
Artikelnummer. 10720233
Skift visning
Længde (metrisk) rør:
60 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,80 mm
0,95 mm
1,15 mm
1,30 mm
1,55 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
21 product options available for selection
| Artikelnummer. | Længde (metrisk) rør | Diameter (metrisk) Indvendig | unitSize |
|---|---|---|---|
| 10720233 | 60 mm | 0,95 mm | - |
| 10769191 | 70 mm | 0,80 mm | - |
| 10673192 | 75 mm | 0,80 mm | Pakke med 1000 |
| 10033961 | 80 mm | 0,80 mm | - |
| 10355511 | 90 mm | 0,80 mm | - |
| 10253861 | 120 mm | 0,80 mm | - |
| 10223531 | 90 mm | 0,95 mm | - |
| 10006854 | 100 mm | 0,95 mm | Pakke med 1000 |
| 10380182 | 120 mm | 0,95 mm | - |
| 10009760 | 70 mm | 1,15 mm | - |
| 10613202 | 120 mm | 1,15 mm | - |
| 10029770 | 150 mm | 1,15 mm | - |
| 10089650 | 70 mm | 1,30 mm | - |
| 10673002 | 75 mm | 1,30 mm | - |
| 10009750 | 100 mm | 1,30 mm | - |
| 10161721 | 70 mm | 1,55 mm | - |
| 10223341 | 75 mm | 1,55 mm | - |
| 10409712 | 80 mm | 1,55 mm | - |
| 10089730 | 90 mm | 1,55 mm | - |
| 10233671 | 100 mm | 1,55 mm | Pakke med 1000 |
| 10059720 | 120 mm | 1,55 mm | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
10720233
Leverandør
Hirschmann™
Leverandørnr.
9211360
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- Kapillærrør
- Den ene ende lukket
- Fås i en lang række diametre/længder
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Smeltepunktsbestemmelsesrør, den ene ende lukket |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0,95 mm |
| Længde (metrisk) rør | 60 mm |
| Mængde | 10 x 100/Pk. |