Få mere at vide
Hirschmann™ Kapillarrør til smeltepunktsbestemmelse, den ene ende lukket
Artikelnummer. 10223341
Længde (metrisk) rør:
60 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,80 mm
0,95 mm
1,15 mm
1,30 mm
1,55 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 10223341
Brand: Hirschmann™ 9212375
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremragende til smeltepunktsanalyse i laboratoriet
  • Kapillærrør
  • Den ene ende lukket
  • Fås i en lang række diametre/længder
Tekniske data
Produkttype Smeltepunktsbestemmelsesrør, den ene ende lukket
Diameter (metrisk) Indvendig 1,55 mm
Længde (metrisk) rør 75 mm
Mængde 1 x 1000/Pk.