Få mere at vide
Hirschmann™ Kapillærrør, begge ender åbne
Længde (metrisk) rør:
60 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,95 mm
1,15 mm
1,30 mm
1,55 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Begge ender åbne
- Fås i en lang række diametre/længder
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kapillærrør, begge ender åbne |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1,55 mm |
| Længde (metrisk) rør | 100 mm |
| Mængde | 4 x 250/Pk. |