Få mere at vide
Hirschmann™ Kapillærrør, begge ender åbne
Artikelnummer. 10537451
Længde (metrisk) rør:
60 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,95 mm
1,15 mm
1,30 mm
1,55 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 10537451
Brand: Hirschmann™ 9201710
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremragende til at arbejde med små prøver i laboratoriet. Kan bruges til en bred vifte af videnskabelige og medicinske anvendelser.
  • Begge ender åbne
  • Fås i en lang række diametre/længder
Tekniske data
Produkttype Kapillærrør, begge ender åbne
Diameter (metrisk) Indvendig 1,30 mm
Længde (metrisk) rør 100 mm
Mængde 10 x 100/Pk.