Få mere at vide
Hirschmann™ Kapillærrør, begge ender åbne
Beskrivelse
- Begge ender åbne
- Fås i en lang række diametre/længder
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kapillærrør, begge ender åbne |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0,95 mm |
| Længde (metrisk) rør | 70 mm |
| Mængde | 10 x 100/Pk. |