Få mere at vide
Hirschmann™ Kapillærrør, begge ender åbne
Artikelnummer. 10121001
Skift visning
Længde (metrisk) rør:
60 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,95 mm
1,15 mm
1,30 mm
1,55 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) rør Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
10121001 75 mm 1,30 mm -
10305471 60 mm 0,95 mm -
10213201 70 mm 0,95 mm -
10547261 90 mm 0,95 mm -
13290480 75 mm 1,15 mm -
10623202 120 mm 1,15 mm Pakke med 1000
10314991 70 mm 1,30 mm -
10354891 80 mm 1,30 mm -
10344891 90 mm 1,30 mm -
10537451 100 mm 1,30 mm -
10059630 120 mm 1,30 mm -
10746891 150 mm 1,30 mm -
10069790 70 mm 1,55 mm -
10598381 75 mm 1,55 mm -
10009620 90 mm 1,55 mm -
13220490 100 mm 1,55 mm -
10709581 120 mm 1,55 mm -
13230490 150 mm 1,55 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 10121001 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 9201775
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    747.00 DKK
    654.33 DKK / Pakke med 1000
    Spare 92.67 DKK
    12% Slukket
På lager
Fremragende til at arbejde med små prøver i laboratoriet. Kan bruges til en bred vifte af videnskabelige og medicinske anvendelser.
  • Begge ender åbne
  • Fås i en lang række diametre/længder
Tekniske data
Produkttype Kapillærrør, begge ender åbne
Diameter (metrisk) Indvendig 1,30 mm
Længde (metrisk) rør 75 mm
Mængde 10 x 100/Pk.