Få mere at vide
Hirschmann™ Kapillarrør til smeltepunktsbestemmelse, den ene ende lukket
Artikelnummer. 13270490
Længde (metrisk):
10 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
1 mm
1.35 mm
1.55 mm
1.75 mm
2.35 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 13270490
Brand: Hirschmann™ 9211380
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende til smeltepunktsanalyse i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Kapillarrør til smeltepunktsbestemmelse, den ene ende lukket er fremstillet af klart glas.
  • Kapillærrør
  • Fås i en række diametre/længder
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 0.95 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 1.35 mm
Til brug med (applikation) Smeltepunktsbestemmelse
Tube stil Den ene ende lukket
Længde (metrisk) 80 mm
Type Kapillærrør