Få mere at vide
Hirschmann™ Kapillarrør til smeltepunktsbestemmelse, den ene ende lukket
Beskrivelse
- Kapillærrør
- Fås i en række diametre/længder
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1.15 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 1.55 mm |
| Til brug med (applikation) | Smeltepunktsbestemmelse |
| Tube stil | Den ene ende lukket |
| Længde (metrisk) | 80 mm |
| Type | Kapillærrør |