Få mere at vide
Hirschmann™ Kapillarrør til smeltepunktsbestemmelse, den ene ende lukket
Længde (metrisk):
10 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
1 mm
1.35 mm
1.55 mm
1.75 mm
2.35 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Kapillærrør
- Fås i en række diametre/længder
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1.3 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 1.75 mm |
| Til brug med (applikation) | Smeltepunktsbestemmelse |
| Tube stil | Den ene ende lukket |
| Længde (metrisk) | 90 mm |
| Type | Kapillærrør |