Få mere at vide
Hirschmann™ Kapillarrør til smeltepunktsbestemmelse, den ene ende lukket
Artikelnummer. 10106960
Skift visning
Længde (metrisk):
10 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
1 mm
1.35 mm
1.55 mm
1.75 mm
2.35 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig unitSize
10106960 100 mm 1.55 mm -
13240490 10 mm 1 mm -
10489512 150 mm 1.35 mm Pakke med 1000
10790033 150 mm 1.75 mm -
10365511 150 mm 1 mm Pakke med 1000
10395411 150 mm 2.35 mm -
13270490 80 mm 1.35 mm -
11807003 80 mm 1.55 mm Pakke med 1000
10190851 80 mm 1.75 mm -
10190801 90 mm 1.55 mm Pakke med 1000
10652812 90 mm 1.75 mm -
10645214 75 mm 1.35 mm Pakke med 1000
10039630 70 mm 1.35 mm -
10587441 75 mm 1.55 mm -
10253671 120 mm 1.75 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 10106960 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 9211510
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende til smeltepunktsanalyse i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Kapillarrør til smeltepunktsbestemmelse, den ene ende lukket er fremstillet af klart glas.
  • Kapillærrør
  • Fås i en række diametre/længder
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 1.15 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 1.55 mm
Til brug med (applikation) Smeltepunktsbestemmelse
Tube stil Den ene ende lukket
Længde (metrisk) 100 mm
Type Kapillærrør