Få mere at vide
Hirschmann™ Kapillærrør, begge ender åbne
Beskrivelse
- Begge ender åbne
- Fås i en lang række diametre/længder
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.95 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 1.35 mm |
| Tube stil | Begge ender åbne |
| Længde (metrisk) | 80 mm |
| Type | Kapillærrør |