Få mere at vide
Hirschmann™ Kapillærrør, begge ender åbne
Artikelnummer. 13270480
Skift visning
Længde (metrisk):
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
1 mm
1.35 mm
1.55 mm
2.35 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig unitSize
13270480 100 mm 1.35 mm -
10411371 100 mm 1.55 mm Pakke med 1000
11886993 100 mm 1 mm Pakke med 1000
10528201 120 mm 1.35 mm Pakke med 1000
10537831 120 mm 1 mm -
10525792 150 mm 1 mm Pakke med 1000
10054021 70 mm 1.55 mm -
13280480 75 mm 1.35 mm -
15519035 80 mm 1.35 mm Pakke med 1000
13200490 80 mm 1.55 mm -
10309901 80 mm 1 mm Pakke med 1000
13210490 90 mm 1.55 mm -
10121771 90 mm 1 mm -
10325421 75 mm 1 mm -
10339711 150 mm 1.55 mm Pakke med 1000
10567261 150 mm 1.35 mm Pakke med 1000
10263291 70 mm 1 mm -
10597441 80 mm 2.35 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 13270480 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 9201310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    576.45 DKK
    530.47 DKK / Pakke med 1000
    Spare 45.98 DKK
    7% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende til at arbejde med små prøver i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Kapillærrør, begge ender åbne kan bruges til en bred vifte af videnskabelige og medicinske anvendelser.
  • Begge ender åbne
  • Fås i en lang række diametre/længder
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 0.95 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 1.35 mm
Tube stil Begge ender åbne
Længde (metrisk) 100 mm
Type Kapillærrør