Få mere at vide
Hirschmann™ Kapillærrør, begge ender åbne
Længde (metrisk):
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
1 mm
1.35 mm
1.55 mm
2.35 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Begge ender åbne
- Fås i en lang række diametre/længder
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1.15 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 1.55 mm |
| Tube stil | Begge ender åbne |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Type | Kapillærrør |