Få mere at vide
Hirschmann™ Kapillærrør, begge ender åbne
Artikelnummer. 10263291
Længde (metrisk):
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
1 mm
1.35 mm
1.55 mm
2.35 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 10263291
Brand: Hirschmann™ 9201070
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende til at arbejde med små prøver i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Kapillærrør, begge ender åbne kan bruges til en bred vifte af videnskabelige og medicinske anvendelser.
  • Begge ender åbne
  • Fås i en lang række diametre/længder
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 0.8 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 1 mm
Tube stil Begge ender åbne
Længde (metrisk) 70 mm
Type Kapillærrør