Få mere at vide
IKA™ Kapillær sæt
Artikelnummer. 17563636 Shop alle IKA produkter
:
Kapillær; Indeholder: Fire forskellige størrelser
Artikelnummer. 17563636
Brand: IKA™ 0020103091
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kapillæren bruges til at regulere flowhastighedsområdet. Det bestemmes af størrelsen af kapillæren og viskositeten af opløsningsmidlet.
  • Til regulering af flowhastighedsområdet.
  • Det bestemmes af størrelsen af kapillæren og viskositeten af opløsningsmidlet.
  • Sættet indeholder kapillarrør med fire forskellige størrelser.
  • Leveringsomfang
    • Kapillærsamling/125μ m/50 mm
    • Kapillærsamling/125μ m/100 mm
    • Kapillærsamling/180μ m/50 mm
    • Kapillærsamling/250μ m/100 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer Fire forskellige størrelser