Få mere at vide
Gilson™ Kapillær PEEK™ Højtryksrør
Artikelnummer. 13043173
Skift visning
Samlet længde (metrisk):
1,5 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Samlet længde (metrisk) Pakningsstørrelse
13043173 1,5 m Hver
1 options
Artikelnummer. 13043173 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. 0200651
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Tekniske data
Type Højtryksrør
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
pH-område 0 til 14
Tolerance ±0,0005 tommer.
Steriliseringsmetode Ethylenoxid, gammabestråling, termisk
Diameter (metrisk) Udvendig 794μ m
Samlet længde (metrisk) 1,5 m
Materiale Kapillær PEEK
Maksimalt tryk 2000 til 5000 psi
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 100 °C