Få mere at vide
SGE Analytical Science™ BPX70 GC Kapillærsøjle
Artikelnummer. 10463912
Skift visning
Længde (metrisk):
120 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
10463912 120 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10463912 Leverandør SGE Analytical Science™ Leverandørnr. 054624
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse kolonner til en række forskellige applikationer. SGE Analytical Science™ BPX70 GC Kapillærsøjler er ideelle til fedtsyremethylestere, kulhydrater, lægemidler og GC/MS-applikationer
  • 70% Cyanopropyl Polysilphenylen-siloxan
  • Høj temperatur
  • Specialdesignet til adskillelse af fedtsyremethylestere (FAMEs)
  • Industristandard kolonne til FAME-analyse
  • Ideel til cis/trans-isomerseparation
  • Polar fase
  • Lang levetid
Tekniske data
Type BPX70 GC Kapillærsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Temperaturområde 50 °C til 260 °C
Filmtykkelse 0,25μ m
Længde (metrisk) 120 mm