Få mere at vide
SCAT Stik til HPLC
Artikelnummer. 10272670 Shop alle SCAT Europe produkter
Diameter (metrisk):
1.6 mm, 2.3 mm, 3.2 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10272670
Brand: SCAT 160145
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikker tilslutning af rør i forskellige størrelser: direkte og uden tekniske hjælpemidler. Til sikker indsamling af flydende HPLC-affald og mange andre applikationer i laboratoriet!
SCAT™ stik er tilgængelige i følgende versioner:
  • Koniske stik
  • Y-stik
  • Rørforbindelser
  • Kapillærforbindelser
Tekniske data
Diameter (metrisk) 1.6 mm, 2.3 mm, 3.2 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale PTFE
Til brug med Standard kapillærer
Til brug med (applikation) HPLC/UHPLC-systemer
Farve Hvid
Produkttype Kapillærforbindelse