Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ Kapillærsøjle miniunioner
Beskrivelse
- Specielt designet til at forbinde kapillærsøjler
- Forbinder beskyttelsessøjler til kapillarsøjler
- Inert og præcis glasforet hul
- Lav dødvolumen
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Kapillærsøjleforbindelse |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0,8 mm |