Få mere at vide
Hirschmann™ Disponible kapillærrør
Artikelnummer. 10049640
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,35 mm
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig
10049640 1,35 mm
1 options
Artikelnummer. 10049640 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 9221275
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1330.00 DKK
    1171.37 DKK / Pakke med 1000
    Spare 158.63 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Fremragende til at arbejde med små prøver i laboratoriet. Natrium-hepariniserede engangsblodgasanalysekapillærpipetter.
  • 225 iu Natrium
  • fx til blodgasanalyse
  • CE iflg. IVD 98/79EC
Tekniske data
Produkttype Kapillærrør
Kapacitet (metrisk) 100μ L
Diameter (metrisk) Indvendig 1,35 mm
Længde (metrisk) 75 mm