Få mere at vide
BUCHI Kapillærer til smeltepunktsapparat
Artikelnummer. 10421161 Shop alle Buchi produkter
Skift visning
Emballagemængde:
100 rør
1000 rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballagemængde unitSize
10421161 1000 rør Pakke med 1000
10108981 100 rør Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10421161 Leverandør BUCHI Leverandørnr. 001759
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3165.00 DKK
    3068.47 DKK / Pakke med 1000
    Spare 96.53 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med BUCHI Smeltepunktsapparat.
  • Borosilicate 3.3 glas af høj kvalitet
  • Optimeret tykkelse
  • Pålidelige resultater
  • Kompatibel med andre automatiserede instrumenter eller manuelle teknikker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Smeltepunktkapillær
Dimensioner (L x B x H) 180 x 120 x 80 mm
Til brug med (udstyr) BUCHI Smeltepunktsapparat
Højde (metrisk) 80 mm
Materiale Glas
Emballagemængde 1000 rør