Få mere at vide
BUCHI Kapillærer til smeltepunktsapparat
Artikelnummer. 10108981 Shop alle Buchi produkter
Skift visning
Emballagemængde:
100 rør
1000 rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballagemængde Pakningsstørrelse
10108981 100 rør Pakke med 100
10421161 1000 rør Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10108981 Leverandør BUCHI Leverandørnr. 017808
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    607.00 DKK
    508.16 DKK / Pakke med 100
    Spare 98.84 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Til brug med BUCHI Smeltepunktsapparat.
  • Borosilicate 3.3 glas af høj kvalitet
  • Optimeret tykkelse
  • Pålidelige resultater
  • Kompatibel med andre automatiserede instrumenter eller manuelle teknikker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Smeltepunktkapillær
Dimensioner (L x B x H) 180 x 120 x 80 mm
Til brug med (udstyr) BUCHI Smeltepunktsapparat
Højde (metrisk) 80 mm
Materiale Glas
Emballagemængde 100 rør