missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Capecitabine, TRC

Artikelnummer. 30138248
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138248 500 mg
18022150 1 g
17999829 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30138248 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC175650500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 154361-50-9
Molekylær formel C15 H22 F N3 O6
Molekylvægt (g/mol) 359.35
Synonym Capecitabine, Cytidine, 5'-deoxy-5-fluoro-N-[(pentyloxy)carbonyl]- (9CI, ACI), 5'-Deoxy-5-fluoro-N-[(pentyloxy)carbonyl]cytidine (ACI), Carbamic acid, [1-(5-deoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl]-, pentyl ester (ZCI), 5'-Deoxy-5-fluoro-N4-(pentyloxycarbonyl)cytidine, Capacetrine, Capecitabine Accord, Capecitabine Medac, Capecitabine SUN, Capecitabine Teva, Capecitibine, Capecytabine, Capiibine, Captabin, Ecansya, N4-Pentyloxycarbonyl-5'-deoxy-5-fluorocytidine, Ro 09-1978, Ro 09-1978/000, Xeloda, Xeltabin
IUPAC navn pentyl N-[1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-methyloxolan-2-yl]-5-fluoro-2-oxopyrimidin-4-yl]carbamate
SMIL CCCCCOC(=O)NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H]2O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Capecitabine
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C15H22FN3O6/c1-3-4-5-6-24-15(23)18-12-9(16)7-19(14(22)17-12)13-11(21)10(20)8(2)25-13/h7-8,10-11,13,20-21H,3-6H2,1-2H3,(H,17,18,22,23)/t8-,10-,11-,13-/m1/s1
Formel vægt 359.1493
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.