Få mere at vide
Capecitabine, Mikromol™
Beskrivelse
Capecitabine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Capecitabine |
| CAS | 154361-50-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Capecitabine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H22 F N3 O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Capecitabine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22FN3O6/c1-3-4-5-6-24-15(23)18-12-9(16)7-19(14(22)17-12)13-11(21)10(20)8(2)25-13/h7-8,10-11,13,20-21H,3-6H2,1-2H3,(H,17,18,22,23)/t8-,10-,11-,13-/m1/s1 |
| SMIL | CCCCCOC(=O)NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H]2O |
| IUPAC navn | pentyl N-[1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-methyloxolan-2-yl]-5-fluoro-2-oxopyrimidin-4-yl]carbamate |
| Vis mere |