Få mere at vide
Capecitabine, Mikromol™
Artikelnummer. 18013700
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18013700 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18013700 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0992.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Capecitabine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Capecitabine
CAS 154361-50-9
Analyt- eller komponentnavne Capecitabine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H22 F N3 O6
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Capecitabine
InChI formel InChI=1S/C15H22FN3O6/c1-3-4-5-6-24-15(23)18-12-9(16)7-19(14(22)17-12)13-11(21)10(20)8(2)25-13/h7-8,10-11,13,20-21H,3-6H2,1-2H3,(H,17,18,22,23)/t8-,10-,11-,13-/m1/s1
SMIL CCCCCOC(=O)NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H]2O
IUPAC navn pentyl N-[1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-methyloxolan-2-yl]-5-fluoro-2-oxopyrimidin-4-yl]carbamate
Molekylvægt (g/mol) 359.35
Mængde 100 mg
Formel vægt 359.1493 g/mol