Få mere at vide
Capecitabine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16402039
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16402039 1 g 1g
16460758 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16402039 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB00161g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Capecitabine is an oral prodrug that is converted to its active metabolite, 5-FU, by thymidine phosphorylase.
Capecitabine is an oral prodrug that is converted to its active metabolite, 5-FU, by thymidine phosphorylase.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Capecitabine
CAS 154361-50-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H22FN3O6
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (695.70 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 33.33 mg/mL (92.75 mM)
SMIL C[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C(N=C(C(F)=C2)NC(OCCCCC)=O)=O)O1)O)O
Molekylvægt (g/mol) 359.35
Formel vægt 359.35
Procent renhed 98.23%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death