Få mere at vide
Capecitabin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15325068 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15325068 100 mg 100mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15325068 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 456241000
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 154361-50-9 | C15H22FN3O6 | 359.35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Capecitabine
CAS 154361-50-9
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Molekylær formel C15H22FN3O6
Mængde 100 mg
Synonym capecitabine, xeloda, capiibine, capecitibine, caxeta, xabine, capecitabine usan, capecitabina, capecitabinum, capecitabin
InChI nøgle GAGWJHPBXLXJQN-UORFTKCHSA-N
SMIL CCCCCOC(=O)NC1=NC(=O)N(C=C1F)C2C(C(C(O2)C)O)O
IUPAC navn pentyl N-[1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-methyloxolan-2-yl]-5-fluor-2-oxopyrimidin-4-yl]carbamat
Molekylvægt (g/mol) 359.35
PubChem CID 60953
ChEBI CHEBI:31348
Formel vægt 359.35
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Capecitabine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.