Få mere at vide
Capadenoson, MedChemExpress
Artikelnummer. 16466596
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16466596 100 mg
16448847 5 mg
16446258 10 mg
16402387 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16466596 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14917
MedChemExpress Capadenoson is a selective agonist of adenosine-A1 receptor.
Capadenoson is a selective agonist of adenosine-A1 receptor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Capadenoson
CAS 544417-40-5
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H18ClN5O2S2
Mængde 100 mg
Synonym BAY 68-4986
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (96.15 mM)
SMIL N#CC1=C(C2=CC=C(OCCO)C=C2)C(C#N)=C(SCC3=CSC(C4=CC=C(Cl)C=C4)=N3)N=C1N
Molekylvægt (g/mol) 520.03
Formel vægt 520.03
Procent renhed 99.28%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation