Få mere at vide
Macherey-Nagel Bioanalysis™ Cap Strips
Artikelnummer. 11942412
Skift visning
Mængde:
48/pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11942412 48/pakke Hver
1 options
Artikelnummer. 11942412 Leverandør Macherey-Nagel Bioanalysis™ Leverandørnr. 740478
På lager
Cap Strips for sealing of Tube Strips or Round‐well Blocks.
  • Provided in 8-well strip
  • For use with tube strips
Tekniske data
Mængde 48/pakke
Format Strimmel med 8 brønde
Til brug med (udstyr) Tube Strips
Temperaturområde (metrisk) 18°C to 25°C