Få mere at vide
SPEX™ Cap-Mat til Square-Well Plate
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Til brug med (udstyr):
2200 96-brønds titerplade
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Forsegler titerpladebrøndene tæt
- Forhindrer spild og brønd til brønd forurening
- Fremstillet af robust silikonegummi
- Kan steriliseres og genbruges
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | 2200 96-brønds titerplade |
| Materiale | Silikone gummi |