Få mere at vide
Miele Professional™ Kasket
Artikelnummer. 11259939 Shop alle Miele produkter
Skift visning
:
Størrelse: 4mm
Artikelnummer.
11259939 Størrelse: 4mm
1 options
Artikelnummer. 11259939 Leverandør Miele Professional™ Leverandørnr. 656911
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Reservedel til Laboratorievasker G 7835 CD, G 7836 CD, PG 8535, PG 8536
Hætte til en dyse 4mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kasket
Farve Sort
Diameter (metrisk) 4 mm
Mængde 1 hver