Få mere at vide
Brand™ Individuelle hætter til stativpakkede rør
Shop alle Brand produkter
:
Til brug med: 1,2 ml rør
Beskrivelse
- Polypropylenrør og stativ kan autoklaveres ved °121 C i 20 minutter (undtagen polyethylenhætter)
- Kompatibel med standard mikroplader og velegnet til arbejde med flerkanalspipetter
- Størrelse på rør: ydre diameter 8,8 mm, højde 45 mm Ideel til biologiske tests, såsom PCR* , celleoptagelsesundersøgelser, RIA og EIA .
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN EN 285 |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 8.8 mm |
| Produkttype | Mikrorørshætte |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | Polyethylen |
| Mængde | 960 pakke |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (udstyr) | Rackpakkede mikrorør |