Få mere at vide
Canthin-6-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Canthin-6-one |
| CAS | 479-43-6 |
| Molekylær formel | C14H8N2O |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 6H-Indolo[3,2,1-de][1,5]naphthyridin-6-one, NSC 103003 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8N2O/c17-13-6-5-11-14-10(7-8-15-11)9-3-1-2-4-12(9)16(13)14/h1-8H |
| SMIL | O=C1C=Cc2nccc3c4ccccc4n1c23 |
| IUPAC navn | 1,6-diazatetracyclo[7.6.1.05,16.010,15]hexadeca-3,5(16),6,8,10,12,14-heptaen-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 220.23 |