missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Canthin-6-one, TRC

Artikelnummer. 30340429
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30340429 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30340429 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC17563510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Kemisk navn eller materiale Canthin-6-one
CAS 479-43-6
Molekylær formel C14H8N2O
Mængde 10 mg
Synonym 6H-Indolo[3,2,1-de][1,5]naphthyridin-6-one, NSC 103003
InChI formel InChI=1S/C14H8N2O/c17-13-6-5-11-14-10(7-8-15-11)9-3-1-2-4-12(9)16(13)14/h1-8H
SMIL O=C1C=Cc2nccc3c4ccccc4n1c23
IUPAC navn 1,6-diazatetracyclo[7.6.1.05,16.010,15]hexadeca-3,5(16),6,8,10,12,14-heptaen-2-one
Molekylvægt (g/mol) 220.23
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.