Få mere at vide
Canthaxanthin 10 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Canthaxanthin |
| CAS | 514-78-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Canthaxanthin |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C40 H52 O2 |
| Koncentration | 10 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | β,β-Carotene-4,4'-dione, β-Carotene-4,4'-dione (6CI), β-Carotene-4,4'-dione, all-trans- (8CI), 4,4'-Diketo-β-carotene, 4,4'-Dioxo-β-carotene, C.I. 40850, C.I. Food Orange 8, Canthaxanthin, Canthaxanthine, Carophyll red, E 161g, Food Orange 8, Lucantin Red, NSC 374110, Roxanthin Red 10, all-trans-Canthaxanthin |
| InChI formel | InChI=1S/C40H52O2/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-35-33(5)37(41)25-27-39(35,7)8)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-36-34(6)38(42)26-28-40(36,9)10/h11-24H,25-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+ |
| SMIL | C\C(=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)C(=O)CCC1(C)C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C2=C(C)C(=O)CCC2(C)C |
| Vis mere |