Få mere at vide
Canthaxanthin 10 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328616
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30328616 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30328616 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10947000AL10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Canthaxanthin
CAS 514-78-3
Analyt- eller komponentnavne Canthaxanthin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C40 H52 O2
Koncentration 10 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym β,β-Carotene-4,4'-dione, β-Carotene-4,4'-dione (6CI), β-Carotene-4,4'-dione, all-trans- (8CI), 4,4'-Diketo-β-carotene, 4,4'-Dioxo-β-carotene, C.I. 40850, C.I. Food Orange 8, Canthaxanthin, Canthaxanthine, Carophyll red, E 161g, Food Orange 8, Lucantin Red, NSC 374110, Roxanthin Red 10, all-trans-Canthaxanthin
InChI formel InChI=1S/C40H52O2/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-35-33(5)37(41)25-27-39(35,7)8)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-36-34(6)38(42)26-28-40(36,9)10/h11-24H,25-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+
SMIL C\C(=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)C(=O)CCC1(C)C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C2=C(C)C(=O)CCC2(C)C
IUPAC navn 2,4,4-trimethyl-3-[(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)-3,7,12,16-tetramethyl-18-(2,6,6-trimethyl-3-oxocyclohexen-1-yl)oktadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaenyl]cyclohex-2-en-1-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 564.84
Mængde 1 ml
Formel vægt 564,3967 g/mol