Få mere at vide
Canrenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Canrenone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28O3/c1-20-9-5-15(23)13-14(20)3-4-16-17(20)6-10-21(2)18(16)7-11-22(21)12-8-19(24)25-22/h3-4,13,16-18H,5-12H2,1-2H3/t16-,17+,18+,20+,21+,22-/m1/s1 |
| Formel vægt | 340.2038 |
| Procent renhed | >95% |