Få mere at vide
Canrenone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16464597
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16464597 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16464597 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1438
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Canrenone (Aldadiene) is an aldosterone antagonist extensively used as a diuretic agent.
Canrenone (Aldadiene) is an aldosterone antagonist extensively used as a diuretic agent.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Canrenone
CAS 976-71-6
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H28O3
Mængde 50 mg
Synonym Aldadiene SC9376
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (293.72 mM)
SMIL C[C@@]12[C@]3(CCC(O3)=O)CC[C@@]1([H])[C@]4([H])C=CC5=CC(CC[C@]5(C)[C@@]4([H])CC2)=O
Molekylvægt (g/mol) 340.46
Formel vægt 340.46
Procent renhed 99.54%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation