missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Canrenoic Acid Potassium Salt, TRC

Artikelnummer. 30344949
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30344949 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30344949 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC17562550G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Canrenoic Acid Potassium Salt
CAS 2181-04-6
Molekylær formel C22 H29 K O4
Mængde 50 g
Synonym (17α)-17-Hydroxy-3-oxopregna-4,6-diene-21-carboxylic Acid Potassium Salt, Aldadiene Kalium, Aldadiene Potassium, CB 8109, Canrenoate Potassium, Kanrenol, MF 465 a, Potassium 17-Hydroxy-3-oxo-17α-pregna-4,6-diene-21-carboxylate, Potassium 3-(17β-Hydroxy-3-oxoandrosta-4,6-dien-17-yl)propionate, Potassium 3-(3-oxo-17β-hydroxy-4,6-androstadien-17α-yl)propionate, Potassium Aldadiene, Potassium Canrenoate, Potassium β-(3-Oxo-17β-hydroxyandrosta-4,6-dien-17α-yl) Propionate, SC 14266, SC 14266/371, Soldactona, Soldactone, Soludactone, Venactone
InChI formel InChI=1S/C22H30O4.K/c1-20-9-5-15(23)13-14(20)3-4-16-17(20)6-10-21(2)18(16)7-11-22(21,26)12-8-19(24)25;/h3-4,13,16-18,26H,5-12H2,1-2H3,(H,24,25);/q;+1/p-1/t16-,17+,18+,20+,21+,22-;/m1./s1
SMIL [K+].C[C@]12CCC(=O)C=C1C=C[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@@]4(O)CCC(=O)[O-]
IUPAC navn potassium;3-[(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]propanoate
Molekylvægt (g/mol) 396.56
Formel vægt 396.1703
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.