Få mere at vide
Poulten Selfe™ Cannon-Fenske Rutineviscometers
Artikelnummer. 13191073
Skift visning
Størrelse:
50
150
300
350
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
13191073 300 Hver
13151073 50 Hver
13171073 150 Hver
13101083 350 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13191073 Leverandør Poulten Selfe™ Leverandørnr. 1634/07
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1415.00 DKK
    1268.38 DKK / Pakke med 1
    Spare 146.62 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Kanon-Fenske viskosimeter, velegnet til transparente væsker, med NAMAS certifikat
ASTM D445-IP71, ASTM D446. Velegnet til transparente væsker, nominel totallængde 250 mm. Omtrentlig prøvestørrelse 7mL. Kalibreringsdata ved 40 °C med konstanten C angivet ved 40 C °og 100 °C. Med NAMAS certificering af kalibrering.
Tekniske data
Produkttype Kanon-Fenske rutineviskosimeter
Viskositetsområde 50 til 250 cSt
ASTM-numre D445-IP71, D446
Certificeringer/compliance NAMAS
Størrelse 300
Volumen (metrisk) 7 mL