Få mere at vide
SI Analytics™ Kanon-Fenske rutineviskosimeter
Artikelnummer. 10151931 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Omtrentlig konstant:
0,1
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Omtrentlig konstant Pakningsstørrelse
10151931 0,1 Hver
1 options
Artikelnummer. 10151931 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285403753
På lager
SI Analytics™ Cannon-Fenske Rutineviscometer er kalibreret, med ringmærke og konstant, til automatiske målinger.
  • Kapillær nr. 200
  • Med ringmærker
  • Design har en uddybning i den nederste bøjning
  • Kan også bruges til automatiske målinger
  • Til transparente væsker automatisk måling, skummende væsker, væskeblanding med meget flygtige komponenter og høj- eller lavtemperaturmålinger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Viskosimeter
Viskositetsområde 20 til 100 cSt
Kalibreret Ja
Oversigt Diameter: 1,01 mm
Omtrentlig konstant 0,1
Certificeringer/compliance ISO 3105, ASTM D 2515, BS 188
Længde (metrisk) 245 mm
Til brug med (applikation) Automatiske målinger
Volumen (metrisk) 7 til 10 ml