Få mere at vide
SI Analytics™ Kanon-Fenske rutineviskosimeter
Artikelnummer. 10604182 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Omtrentlig konstant:
0,004K
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Omtrentlig konstant Pakningsstørrelse
10604182 0,004K Hver
1 options
Artikelnummer. 10604182 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285403712
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Bestem absolut og relativ kinematisk viskositet af væsker med newtonsk strømningsadfærd. SI Analytics™ Cannon-Fenske rutineviskosimeter inkluderer tre ringmærker, da de kun kan kontrolleres ved hjælp af manuelle målinger.
  • Velegnet til manuel måling af transparente væsker, manuel måling af uigennemsigtige væsker, skummende væsker, væskeblanding med meget flygtige komponenter og høj- eller lavtemperaturmålinger
  • Kalibreret
  • Med konstanter
  • Til automatiske målinger
  • Fyldningsmængde på 7 - 10mL
  • Samlet længde på 245 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Viskosimeter
Viskositetsområde 0,8 til 3,2 cSt
Kalibreret Ja
Oversigt 245 mm lang
Omtrentlig konstant 0,004K
ASTM-numre D 2515
Certificeringer/compliance ISO/DIS 3105, ASTM D 2515, BS 188
Inkluderer Ringmærker
Til brug med (applikation) Manuelle målinger og automatiske målinger
Størrelse 0,44 mm diameter
Volumen (metrisk) 7 til 10 ml