Beskrivelse
- Kalibreret til manuel måling
- Cannon-Fenske omvendt flow
- Type nr. 511 03
- Kapillær nr. 50
- Konstant K = 0,004
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Cannon-Fenske Reverse Flow Viskosimeter |
| Omtrentlig konstant | K = 0,004 |