Få mere at vide
Paragon Scientific™ Kanon-Fenske uigennemsigtigt viskosimeter til transparente og uigennemsigtige væsker (UKAS ISO 17025 certificeret)
Artikelnummer. 15929979
Skift visning
Viskositetsområde:
0,4 til 2 cSt
0,8 til 4 cSt
1,6 til 8 cSt
10.000 til 50.000 cSt
100 til 500 cSt
1600 til 8000 cSt
20 til 100 cSt
20.000 til 100.000 cSt
240 til 1200 cSt
3 til 15 cSt
4000 til 20.000 cSt
50 til 100 cSt
500 til 2500 cSt
7 til 35 cSt
Pakningsstørrelse:
Hver
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Viskositetsområde Pakningsstørrelse
15929979 100 til 500 cSt Hver
15989959 0,4 til 2 cSt Hver
15909969 0,8 til 4 cSt Hver
15929969 1,6 til 8 cSt Hver
15949969 3 til 15 cSt Hver
15969969 7 til 35 cSt Hver
15989969 20 til 100 cSt Hver
15909979 50 til 100 cSt Hver
15949979 240 til 1200 cSt Hver
15969979 500 til 2500 cSt Hver
15989979 1600 til 8000 cSt Hver
15909989 4000 til 20.000 cSt Hver
15929989 10.000 til 50.000 cSt Hver
15949989 20.000 til 100.000 cSt Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 15929979 Leverandør Paragon Scientific™ Leverandørnr. CFO08UKC
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Til bestemmelse af kinematisk viskositet af transparente og uigennemsigtige newtonske væsker iht ASTM D445, ISO 3104 og IP 71 sektion 1. Lav viskositet hjælper med at sprede luftbobler, hvilket kan føre til detekteringsproblemer i automatiske systemer og optimerer badets stabilitet og ensartethed.
  • Højkvalitets glaskapillærviskosimeter
  • Fremstillet iht ASTM D 445, D 446 og ISO 3104, 3105
  • Leveres med fuld UKAS ISO 17025 kalibrering
Tekniske data
Viskositetsområde 100 til 500 cSt
Kalibreret Ja
Omtrentlig konstant 0.5
ASTM-numre D 445, D 446
Certificeringer/compliance ASTM D445, ISO 3104 og IP 71 sektion 1
Inkluderer UKAS ISO 17025 kalibrering
Størrelse 350
8 ugers leveringstid