Få mere at vide
Paragon Scientific™ Kanon-Fenske uigennemsigtigt viskosimeter til transparente og uigennemsigtige væsker (UKAS ISO 17025 certificeret)
Viskositetsområde:
0,4 til 2 cSt
0,8 til 4 cSt
1,6 til 8 cSt
10.000 til 50.000 cSt
100 til 500 cSt
1600 til 8000 cSt
20 til 100 cSt
20.000 til 100.000 cSt
240 til 1200 cSt
3 til 15 cSt
4000 til 20.000 cSt
50 til 100 cSt
500 til 2500 cSt
7 til 35 cSt
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- High Quality glass capillary viscometer
- Manufactured in accordance with ASTM D 445, D 446 and ISO 3104, 3105
- Supplied with full UKAS ISO 17025 calibration
Tekniske data
Tekniske data
| Viskositetsområde | 4000 til 20.000 cSt |
| Kalibreret | Yes |
| Omtrentlig konstant | 20 |
| ASTM-numre | D 445, D 446 |
| Certificeringer/compliance | ASTM D445, ISO 3104 and IP 71 Section 1 |
| Inkluderer | UKAS ISO 17025 calibration |
| Størrelse | 600 |
8 ugers leveringstid