Få mere at vide
Paragon Scientific™ Kanon-Fenske uigennemsigtigt viskosimeter til transparente og uigennemsigtige væsker (UKAS ISO 17025 certificeret)
Artikelnummer. 15909979
Viskositetsområde:
0,4 til 2 cSt
0,8 til 4 cSt
1,6 til 8 cSt
10.000 til 50.000 cSt
100 til 500 cSt
1600 til 8000 cSt
20 til 100 cSt
20.000 til 100.000 cSt
240 til 1200 cSt
3 til 15 cSt
4000 til 20.000 cSt
50 til 100 cSt
500 til 2500 cSt
7 til 35 cSt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15909979
Brand: Paragon Scientific™ CFO07UKC
Til bestemmelse af kinematisk viskositet af transparente og uigennemsigtige newtonske væsker iht ASTM D445, ISO 3104 og IP 71 sektion 1. Lav viskositet hjælper med at sprede luftbobler, hvilket kan føre til detekteringsproblemer i automatiske systemer og optimerer badets stabilitet og ensartethed.
  • High Quality glass capillary viscometer
  • Manufactured in accordance with ASTM D 445, D 446 and ISO 3104, 3105
  • Supplied with full UKAS ISO 17025 calibration
Tekniske data
Viskositetsområde 50 til 100 cSt
Kalibreret Yes
Omtrentlig konstant 0.25
ASTM-numre D 445, D 446
Certificeringer/compliance ASTM D445, ISO 3104 and IP 71 Section 1
Inkluderer UKAS ISO 17025 calibration
Størrelse 300
8 ugers leveringstid