Få mere at vide
Cannflavin B, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cannflavin B |
| CAS | 76735-58-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C21 H22 O6 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 4H-1-Benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-6-(3-methyl-2-butenyl)- (9CI), 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-6-(3-methyl-2-buten-1-yl)-4H-1-benzopyran-4-one, 6-Prenylchrysoeriol, Cannaflavin B, Cannflavin B, Canniflavone, Canniflavone 1, 4H-1-Benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-6-(3-methyl-2-buten-1-yl)- |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22O6/c1-11(2)4-6-13-15(23)9-19-20(21(13)25)16(24)10-17(27-19)12-5-7-14(22)18(8-12)26-3/h4-5,7-10,19-20,22-23,25H,6H2,1-3H3 |
| SMIL | COc1cc(ccc1O)C2=CC(=O)C3C(O2)C=C(O)C(=C3O)CC=C(C)C |
| IUPAC navn | 5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-6-(3-methylbut-2-enyl)-4a,8a-dihydrochromen-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 370.3958 |
| Vis mere |