Få mere at vide
Cannflavin B, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cannflavin B |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22O6/c1-11(2)4-6-13-15(23)9-19-20(21(13)25)16(24)10-17(27-19)12-5-7-14(22)18(8-12)26-3/h4-5,7-10,19-20,22-23,25H,6H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 370.1416 |
| Procent renhed | >95% |